Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC5069-1G
PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA
458
DKK
APOSPC5069-1G
APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Formel:
C₁₁H₁₀BrF₃O₃ Molekylvægt: 327.1 g/mol Kogepunkt: 100…104 °C/0.8mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00219777 CAS-nummer: 175203-81-3 |