α,α,α-Trifluor-p-xylen 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
PC5067C-25G PC5067C-5G PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA 985 DKK
APOSPC5067C-25G APOSPC5067C-5G APOSPC5067C-100G
α,α,α-Trifluor-p-xylen 96+%
α,α,α-Trifluor-p-xylen
Formel: C₈H₇F₃
Molekylvægt: 160.14 g/mol
Kogepunkt: 129 °C
Massefylde: 1.144 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075476
CAS-nummer: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III