α,α,α-Trifluor-o-xylen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC5067-1G
PC5067-25G
PC5067-5G
APOSPC5067-1GEA
164
DKK
APOSPC5067-1G
APOSPC5067-25G
APOSPC5067-5G
α,α,α-Trifluor-o-xylen 97%
α,α,α-Trifluor-o-xylen
Formel:
C₈H₇F₃ Kogepunkt: 125…126 °C Massefylde: 1,174 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 26 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153204 CAS-nummer: 13630-19-8 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |