2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5066-1G PC5066-5G
APOSPC5066-1GEA 985 DKK
APOSPC5066-1G APOSPC5066-5G
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂F₃I
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08532463
CAS-nummer: 622379-51-5