2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5063X-1G PC5063X-5G PC5063X-10G
APOSPC5063X-1GEA 110 DKK
APOSPC5063X-1G APOSPC5063X-5G APOSPC5063X-10G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153203
CAS-nummer: 175277-45-9