(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenyleddikesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
PC5063E-100MG PC5063E-1G PC5063E-5G
APOSPC5063E-100MGEA 273 DKK
APOSPC5063E-100MG APOSPC5063E-1G APOSPC5063E-5G
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenyleddikesyre 99%
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenyleddikesyre
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molekylvægt: 234.17 g/mol
Kogepunkt: 95…97 °C/0.05mmHg
Smeltepunkt: 46…49 °C
Massefylde: 1.303 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064200
CAS-nummer: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1