(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenyleddikesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
PC5063C-1G PC5063C-5G
APOSPC5063C-1GEA 687 DKK
APOSPC5063C-1G APOSPC5063C-5G
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenyleddikesyre 99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenyleddikesyre
For determination of optical purities of alcohols or amines.
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molekylvægt: 234.17 g/mol
Kogepunkt: 111 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 43…45 °C
Massefylde: 1.344 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004184
CAS-nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5