2,3,5-Trifluorbenzensulfonylchlorid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 1640 DKK
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
2,3,5-Trifluorbenzensulfonylchlorid 96%
2,3,5-Trifluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08532462
CAS-nummer: 914636-99-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II