3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC5062-1G PC5062-25G PC5062-5G
APOSPC5062-1GEA 164 DKK
APOSPC5062-1G APOSPC5062-25G APOSPC5062-5G
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molekylvægt: 225.5500 g/mol
Kogepunkt: 206…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412202
CAS-nummer: 401-93-4