2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC5060T-100G
PC5060T-25G
PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA
327
DKK
APOSPC5060T-100G
APOSPC5060T-25G
APOSPC5060T-500G
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesyre 98%
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesyre
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Smeltepunkt: 105…119 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153201 CAS-nummer: 112811-65-1 |