2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC5060-100G PC5060-10G PC5060-25G PC5060-5G
APOSPC5060-100GEA 1080 DKK
APOSPC5060-100G APOSPC5060-10G APOSPC5060-25G APOSPC5060-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007099
CAS-nummer: 394-25-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III