2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Difluorophenacylamine hydrochloride
PC5059-1G PC5059-5G
APOSPC5059-1GEA 4640 DKK
APOSPC5059-1G APOSPC5059-5G
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₈ClF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08532461
CAS-nummer: 1209894-23-4