2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 164 DKK
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
Smeltepunkt: 64…76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06656276
CAS-nummer: 1072952-25-0