3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5055-1G PC5055-25G PC5055-5G
APOSPC5055-1GEA 164 DKK
APOSPC5055-1G APOSPC5055-25G APOSPC5055-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molekylvægt: 221.13 g/mol
Smeltepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010446
CAS-nummer: 328-79-0
UN nummer: 1759
ADR: 8 II