2-Chlor-3-fluor-4-pyridinboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-Fluoropyridine-4-Boronic Acid
PC5054-1G PC5054-500MG PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA 676 DKK
APOSPC5054-1G APOSPC5054-500MG APOSPC5054-5G
2-Chlor-3-fluor-4-pyridinboronsyre
2-Chlor-3-fluor-4-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₄BClFNO₂
Molekylvægt: 175.35 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972403
CAS-nummer: 937595-71-6