4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methoxy-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5050-100G PC5050-25G PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA 968 DKK
APOSPC5050-100G APOSPC5050-25G APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol 99%
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007328
CAS-nummer: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III