Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2,4,6-trifluorobenzoate
PC50435-100G PC50435-25G PC50435-5G
APOSPC50435-100GEA 2080 DKK
APOSPC50435-100G APOSPC50435-25G APOSPC50435-5G
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate
Formel: C₈H₅F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01090991
CAS-nummer: 79538-28-6