Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
PC5041-25G PC5041-5G
APOSPC5041-25GEA 5740 DKK
APOSPC5041-25G APOSPC5041-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formel: C₇H₃F₃N₂O₇S
Molekylvægt: 338.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059068
CAS-nummer: 54495-25-9