5-Amino-2-Fluorbenzonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC50393-100G PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA 1120 DKK
APOSPC50393-100G APOSPC50393-25G
5-Amino-2-Fluorbenzonitril 95%
5-Amino-2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₅FN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00277872
CAS-nummer: 53312-81-5