(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
PC5039-1G PC5039-25G PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA 219 DKK
APOSPC5039-1G APOSPC5039-25G APOSPC5039-5G
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)eddikesyre
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)eddikesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Smeltepunkt: 130…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004348
CAS-nummer: 458-09-3
EINECS: 207-275-8