2-Brom-5-Fluorphenylisothiocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503018-1G PC503018-25G PC503018-5G PC503018-100G
APOSPC503018-1GEA 164 DKK
APOSPC503018-1G APOSPC503018-25G APOSPC503018-5G APOSPC503018-100G
2-Brom-5-Fluorphenylisothiocyanat
2-Brom-5-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800737
CAS-nummer: 1027513-65-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III