4-Brom-3-Fluorphenylisothiocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503016-1G PC503016-25G PC503016-5G
APOSPC503016-1GEA 360 DKK
APOSPC503016-1G APOSPC503016-25G APOSPC503016-5G
4-Brom-3-Fluorphenylisothiocyanat
4-Brom-3-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 362690-56-0
UN nummer: 1759
ADR: 8,III