4-Brom-2-Fluorphenylisocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503015-1G PC503015-25G PC503015-5G
APOSPC503015-1GEA 426 DKK
APOSPC503015-1G APOSPC503015-25G APOSPC503015-5G
4-Brom-2-Fluorphenylisocyanat
4-Brom-2-Fluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃BrFNO
Molekylvægt: 216.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 88112-75-8
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III