4-Brom-2-Fluorphenylisothiocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503014-25G PC503014-5G
APOSPC503014-25GEA 1970 DKK
APOSPC503014-25G APOSPC503014-5G
4-Brom-2-Fluorphenylisothiocyanat
4-Brom-2-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Smeltepunkt: 37…42 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 81171-71-3
UN nummer: 1760
ADR: 8,II