3-Brom-4-Fluorphenylisothiocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC503009-1G PC503009-25G PC503009-5G
APOSPC503009-1GEA 654 DKK
APOSPC503009-1G APOSPC503009-25G APOSPC503009-5G
3-Brom-4-Fluorphenylisothiocyanat
3-Brom-4-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 710351-24-9