Methyl2-Brom-5-(trifluormethoxy)benzoat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502712-1G PC502712-5G
APOSPC502712-1GEA 556 DKK
APOSPC502712-1G APOSPC502712-5G
Methyl2-Brom-5-(trifluormethoxy)benzoat 95%
Methyl2-Brom-5-(trifluormethoxy)benzoat
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025999
CAS-nummer: 1150114-81-0