(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC502690-1G
PC502690-5G
APOSPC502690-1GEA
644
DKK
APOSPC502690-1G
APOSPC502690-5G
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12546981 CAS-nummer: 220996-81-6 |