Methyl2-chlor-5-fluorbenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502676-25G PC502676-5G
APOSPC502676-25GEA 3930 DKK
APOSPC502676-25G APOSPC502676-5G
Methyl2-chlor-5-fluorbenzoat
Methyl2-chlor-5-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204207
CAS-nummer: 647020-63-1