4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502658-25G PC502658-5G
APOSPC502658-25GEA 1620 DKK
APOSPC502658-25G APOSPC502658-5G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664270
CAS-nummer: 320-36-5