Methyl3-Fluor-2-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 3-fluoro-2-methoxybenzoate, 3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester
PC502591-1G PC502591-5G
APOSPC502591-1GEA 819 DKK
APOSPC502591-1G APOSPC502591-5G
Methyl3-Fluor-2-methoxybenzoat
Methyl3-Fluor-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉FO₃
Molekylvægt: 184.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753133
CAS-nummer: 106428-04-0