4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502456-10G PC502456-1G PC502456-5G
APOSPC502456-10GEA 4920 DKK
APOSPC502456-10G APOSPC502456-1G APOSPC502456-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Molekylvægt: 224.4600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878173
CAS-nummer: 116369-24-5