Methyl2-Brom-6-fluorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502436-1G PC502436-5G PC502436-10G
APOSPC502436-1GEA 164 DKK
APOSPC502436-1G APOSPC502436-5G APOSPC502436-10G
Methyl2-Brom-6-fluorbenzoat 98%
Methyl2-Brom-6-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000922
CAS-nummer: 820236-81-5