2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502422-10G PC502422-1G PC502422-5G
APOSPC502422-10GEA 5910 DKK
APOSPC502422-10G APOSPC502422-1G APOSPC502422-5G
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257230
CAS-nummer: 1211515-00-2