3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502292-10G PC502292-1G PC502292-5G
APOSPC502292-10GEA 4210 DKK
APOSPC502292-10G APOSPC502292-1G APOSPC502292-5G
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 95%
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199298
CAS-nummer: 1374659-42-3