2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502106-1G PC502106-5G
APOSPC502106-1GEA 775 DKK
APOSPC502106-1G APOSPC502106-5G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₃Cl₂FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954884
CAS-nummer: 134517-57-0