2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
PC50207-1G PC50207-25G PC50207-5G
APOSPC50207-1GEA 656 DKK
APOSPC50207-1G APOSPC50207-25G APOSPC50207-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molekylvægt: 209.10 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782060
CAS-nummer: 69411-67-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III