Magnesiumfluorid, powder
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5020-100G PC5020-25G
APOSPC5020-100GEA 2260 DKK
APOSPC5020-100G APOSPC5020-25G
Magnesiumfluorid, powder
Magnesium fluoride
Formel: MgF₂
Molekylvægt: 62.3 g/mol
Kogepunkt: 2239 °C
Smeltepunkt: 1261 °C
Massefylde: 3.148 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011108
CAS-nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701