5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501997-1G PC501997-25G PC501997-5G
APOSPC501997-1GEA 164 DKK
APOSPC501997-1G APOSPC501997-25G APOSPC501997-5G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Formel: C₇H₅BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144620
CAS-nummer: 159277-47-1