Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
PC501961-1G PC501961-250MG PC501961-5G
APOSPC501961-1GEA 785 DKK
APOSPC501961-1G APOSPC501961-250MG APOSPC501961-5G
Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026006
CAS-nummer: 1150163-69-1