2-Fluor-3-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501674-1G PC501674-250MG PC501674-5G
APOSPC501674-1GEA 850 DKK
APOSPC501674-1G APOSPC501674-250MG APOSPC501674-5G
2-Fluor-3-nitroanilin
2-Fluor-3-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11046757
CAS-nummer: 21397-11-5