Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-fluoro-4-formylbenzoate
PC501652-1G PC501652-5G
APOSPC501652-1GEA 251 DKK
APOSPC501652-1G APOSPC501652-5G
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20231454
CAS-nummer: 85070-58-2