4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501645-5G PC501645-25G
APOSPC501645-5GEA 2650 DKK
APOSPC501645-5G APOSPC501645-25G
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Formel: C₈H₅FO₃
Smeltepunkt: 152…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411555
CAS-nummer: 845885-90-7