Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl-2-Fluoro-5-formyl-benzoate
PC501609-1G PC501609-5G PC501609-10G
APOSPC501609-1GEA 317 DKK
APOSPC501609-1G APOSPC501609-5G APOSPC501609-10G
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18904319
CAS-nummer: 165803-94-1