3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
PC501607-10G
PC501607-1G
PC501607-5G
PC501607-25G
APOSPC501607-10GEA
1770
DKK
APOSPC501607-10G
APOSPC501607-1G
APOSPC501607-5G
APOSPC501607-25G
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₆BrFO Molekylvægt: 217.04 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11847746 CAS-nummer: 105515-20-6 |