4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5016-250MG PC5016-1G PC5016-5G
APOSPC5016-250MGEA 327 DKK
APOSPC5016-250MG APOSPC5016-1G APOSPC5016-5G
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₃
Smeltepunkt: 226…228 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235038
CAS-nummer: 874219-19-9