5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501543-1G PC501543-5G
APOSPC501543-1GEA 852 DKK
APOSPC501543-1G APOSPC501543-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.0351 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112582
CAS-nummer: 497224-12-1