4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501469-1G PC501469-5G
APOSPC501469-1GEA 339 DKK
APOSPC501469-1G APOSPC501469-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878155
CAS-nummer: 1000572-63-3