4-Brom-2-Chlor-5-Fluor-1-iodbenzen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-2-chloro-5-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC501466-1G PC501466-5G PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA 654 DKK
APOSPC501466-1G APOSPC501466-5G APOSPC501466-25G
4-Brom-2-Chlor-5-Fluor-1-iodbenzen 95%
4-Brom-2-Chlor-5-Fluor-1-iodbenzen
Formel: C₆H₂BrClFI
Molekylvægt: 335.34 g/mol
Smeltepunkt: 34…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878157
CAS-nummer: 1000572-73-5