1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501455-1G PC501455-5G
APOSPC501455-1GEA 1040 DKK
APOSPC501455-1G APOSPC501455-5G
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18157656
CAS-nummer: 182880-71-3