2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501372-1G PC501372-5G
APOSPC501372-1GEA 578 DKK
APOSPC501372-1G APOSPC501372-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11615492
CAS-nummer: 142994-04-5